D-(+)-Arabitol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10297900EA 78.2 EUR InStock
EHERC10297900
D-(+)-Arabitol
D-(+)-Arabitol
Formule: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004709
Numéro CAS: 488-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité