D-(+)-Arabitol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0516-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0516-1G TCIAA0516-25G
D-(+)-Arabitol ≥98.0% (par GC)
D-(+)-Arabitol
Formule: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004709
Numéro CAS: 488-82-4
Merck Index: 14,00762
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/47/28927947.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +14.0 deg (C=5, Sodium borate (8%))
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité