L(-)-Arabitol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10298000EA 81.9 EUR InStock
EHERC10298000
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Formule: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064290
Numéro CAS: 7643-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité