L(-)-Arabitol
Fournisseur: Roth Carl
ROTH7738.2EA 74.9 EUR InStock
ROTH7738.2
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Formule: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064290
Numéro CAS: 7643-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité