L(-)-Arabitol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0518-1G A0518-25G A0518-5G
TCIAA0518-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0518-1G TCIAA0518-25G TCIAA0518-5G
L(-)-Arabitol ≥97.0% (par GC)
L(-)-Arabitol
Formule: C₅H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00064290
Numéro CAS: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6
Merck Index: 14,00762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c99bafc145e78d9e1c0387d323252ce95f0e1bc6&vid=c99bafc145e78d9e1c0387d323252ce95f0e1bc6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -14.0 deg (C=5, Sodium borate (8%))
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité