Ginkgolide B
Fournisseur: Thermo Scientific
J60646.MA J60646.MF
J60646.MAEA 105 EUR InStock
J60646.MA J60646.MF
Ginkgolide B
Ginkgolide B
CAS No.: 15291-77-7 Molecular Formula: C20H24O10 Formula Weight: 424.40 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in DMSO. Slightly soluble in water and ethanol Merck Reference: 14,4426 MDL No.: MFCD05662347
Platelet-Activating Factor (PAF) antagonist
Formule: C₂₀H₂₄O₁₀
Numéro MDL: MFCD05662347
Numéro CAS: 15291-77-7
Merck Index: 14,4426
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité