1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine
008915-1G 008915-5G
FLUO008915-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008915-1G FLUO008915-5G
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine
Formule: C₁₂H₂₄N₂
Numéro MDL: MFCD01320901
Numéro CAS: 132800-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité