(9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00794.03EA 30.9 EUR InStock
L00794.03 L00794.06
(9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₃₁H₂₄BrP
MW: 507,42 g/mol
Point de fusion: >330 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031650
Numéro CAS: 7253-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité