Brefeldin A (naturel)
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO297140250EA 475 EUR InStock
ACRO297140250 ACRO297140050
Brefeldin A (naturel)
Brefeldin A
Formule: C₁₆H₂₄O₄
MW: 280,4 g/mol
Point de fusion: 201…205 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12913297
Numéro CAS: 20350-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité