Brefeldin A ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62340.MB J62340.MF
J62340.MBEA 376 EUR InStock
J62340.MB J62340.MF
Brefeldin A ≥99%
Brefeldin A
Formule: C₁₆H₂₄O₄
Point de fusion: 201…205 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083258
Numéro CAS: 20350-15-6
Merck Index: 14,1369
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité