Brefeldin A, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
203729-1EA 112 EUR InStock
203729-1
Brefeldin A, Millipore®
Brefeldin A
Formule: C₁₆H₂₄O₄
MW: 280,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083258
Numéro CAS: 20350-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité