1-Phenacylpyridinium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0797-25G P0797-5G
TCIAP0797-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP0797-25G TCIAP0797-5G
1-Phenacylpyridinium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Phenacylpyridinium bromide
Formule: C₁₃H₁₂BrNO
Numéro MDL: MFCD00031995
Numéro CAS: 16883-69-5
EINECS: 240-919-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ee3525332f560bc0cf0500c91b969336b8ff1fb&vid=6ee3525332f560bc0cf0500c91b969336b8ff1fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 203.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité