Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-3-Acetamidopyrrolidine

Fournisseur: TCI
Attention

A1108-25G A1108-5G
TCIAA1108-25GEA 504 EUR InStock
TCIAA1108-25G TCIAA1108-5G
(±)-3-Acetamidopyrrolidine
(±)-3-Acetamidopyrrolidine


Formule: C₆H₁₂N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059019
Numéro CAS: 79286-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b60e27539ad0a82fd6b36a9854653661a436b972&vid=b60e27539ad0a82fd6b36a9854653661a436b972&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité