2-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM2950.25EA 796 EUR InStock
PROOCILDLM2950.25 PROOCILDLM-295-0.1
2-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
2-Nitrophenol-[2,3,4,5-D₄]
Formule: C₆HD₄NO₃
Numéro CAS: 93951-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité