4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄]
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15590404EA 358 EUR InStock
EHERC15590404
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄]
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄]
Formule: C₆HD₄NO₃
Numéro MDL: MFCD00143352
Numéro CAS: 93951-79-2
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité