(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27101.14 H27101.06
H27101.14EA 115 EUR InStock
H27101.14 H27101.06
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98%
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 3022-15-9 Molecular Formula: C5H10N2O2.2HCl Formula Weight: 203.07 Melting Point: 270-273° MDL No.: MFCD00044803
Formule: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 203,07 g/mol
Point de fusion: 270…273 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044803
Numéro CAS: 3022-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité