(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Synonyms: Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
019229-1G 019229-25G 019229-5G
FLUO019229-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019229-1G FLUO019229-25G FLUO019229-5G
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Formule: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 203,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044803
Numéro CAS: 3022-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité