(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
P1391-25G P1391-5G
TCIAP1391-25GEA 145 EUR InStock
TCIAP1391-25G TCIAP1391-5G
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Formule: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 203,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044803
Numéro CAS: 3022-15-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9602076237fc9a7c86a3c958a5567fbc4889e8d6&vid=9602076237fc9a7c86a3c958a5567fbc4889e8d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité