1-(Trimethylsilyl)benzotriazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1752-25GEA 186 EUR InStock
TCIAT1752-25G TCIAT1752-5G
1-(Trimethylsilyl)benzotriazole ≥97.0% (par GC)
1-(Trimethylsilyl)benzotriazole
Formule: C₉H₁₃N₃Si
Point d'éclair: -3°C
Numéro MDL: MFCD00216577
Numéro CAS: 43183-36-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/30/28995730.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité