1-(Chloromethyl)benzotriazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1526-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC1526-5G TCIAC1526-25G
1-(Chloromethyl)benzotriazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(Chloromethyl)benzotriazole
Formule: C₇H₆ClN₃
MW: 167,5956 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216649
Numéro CAS: 54187-96-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/48/28938748.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité