2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carboxylate
H52312.MD H52312.03
H52312.MDEA 94.7 EUR InStock
H52312.MD H52312.03
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1073338-92-7 Molecular Formula: C13H19BO5 Formula Weight: 266.10
Formule: C₁₃H₁₉BO₅
MW: 266,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855980
Numéro CAS: 1073338-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité