1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Synonyms: O-(4-(Trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
010012-1G 010012-5G
FLUO010012-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010012-1G FLUO010012-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formule: C₈H₉ClF₃NO
MW: 227,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00231881
Numéro CAS: 321574-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité