α-D(+)-Talose 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21226.77EA 122 EUR InStock
B21226.77 B21226.02
α-D(+)-Talose 97%
α-D(+)-Talose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064906
Numéro CAS: 2595-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité