β-D-Allose ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrolβ-D-Allopyranose
A16810.MCEA 62.3 EUR InStock
A16810.MC A16810.ME
β-D-Allose ≥98%
β-D-Allose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 143…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063268
Numéro CAS: 7283-09-2
EINECS: 219-994-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité