β-D-Allose
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrolβ-D-Allopyranose
ROTH6010.1EA 53.9 EUR InStock
ROTH6010.1
β-D-Allose
β-D-Allose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063268
Numéro CAS: 7283-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité