D-(+)-Allose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, D-(+)-Allose, β-D-Allopyranose β-D-Allose All, D-Allose
A1488-1G A1488-100MG
TCIAA1488-1GEA 220 EUR InStock
TCIAA1488-1G TCIAA1488-100MG
D-(+)-Allose ≥98.0% (par HPLC)
D(+)-Allose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,1559 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135833
Numéro CAS: 2595-97-3
EINECS: 219-994-4
Merck Index: 14,00280
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0269c5af634fe781c0996dac823b974f98a7093f&vid=0269c5af634fe781c0996dac823b974f98a7093f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité