D(+)-Talose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T0869-100MG T0869-500MG
TCIAT0869-100MGEA 107 EUR InStock
TCIAT0869-100MG TCIAT0869-500MG
D(+)-Talose ≥98.0% (par HPLC)
D(+)-Talose
Formule: C₆H₁₂O₆
Numéro MDL: MFCD00135834
Numéro CAS: 2595-98-4
EINECS: 219-996-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6707027c35dfd02b898376718abe03910c66807e&vid=c2fff1d244b4a624bd35d19e463786340ba4838a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +23.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité