L(-)-Talose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1767-100MGEA 361 EUR InStock
TCIAT1767-100MG
L(-)-Talose ≥98.0% (par HPLC)
L(-)-Talose
Formule: C₆H₁₂O₆
Numéro MDL: MFCD00135850
Numéro CAS: 23567-25-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/43/28995743.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -23.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité