D-(-)-Lyxose mélange d'anomères 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
205230050 205230250
ACRO205230050EA 92.6 EUR InStock
ACRO205230050 ACRO205230250
D-(-)-Lyxose mélange d'anomères 99+%
D-(-)-Lyxose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064362
Numéro CAS: 1114-34-7
EINECS: 214-212-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité