D-(-)-Lyxose ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17007.06EA 70.9 EUR InStock
A17007.06 A17007.14 A17007.03 ABCRA17007.0025 ABCRAV17007.0025
D-(-)-Lyxose ≥99%
D-(-)-Lyxose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point de fusion: 109…115 °C
Densité: 1,545
Numéro MDL: MFCD00064362
Numéro CAS: 1114-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité