D-(-)-Lyxose
Fournisseur: Molekula
MOLE10556383-5GEA 0 EUR InStock
MOLE10556383-5G
D-(-)-Lyxose
D-(-)-Lyxose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064362
Numéro CAS: 1114-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité