D-(-)-Lyxose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
L0073-1G L0073-25G L0073-5G
TCIAL0073-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0073-1G TCIAL0073-25G TCIAL0073-5G
D-(-)-Lyxose ≥98.0% (par HPLC)
D-(-)-Lyxose
Formule: C₅H₁₀O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064362
Numéro CAS: 1114-34-7
EINECS: 214-212-8
Merck Index: 14,05641
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7f3dbbf7113d52dcb67799791620d4fd27a6263&vid=c7f3dbbf7113d52dcb67799791620d4fd27a6263&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (C=1, H2O)[included NH3 aq. (2+3)]
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité