L(+)-Lyxose ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21583.03 B21583.06
B21583.03EA 106 EUR InStock
B21583.03 B21583.06
L(+)-Lyxose ≥99%
L(+)-Lyxose
Purity: 99% CAS No.: 1949-78-6 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 108-112° MDL No.: MFCD00064111
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064111
Numéro CAS: 1949-78-6
EINECS: 217-763-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité