L(+)-Lyxose
Fournisseur: Molekula
MOLEM26791145EA 0 EUR InStock
MOLEM26791145
L(+)-Lyxose
L(+)-Lyxose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064111
Numéro CAS: 1949-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité