L(+)-Lyxose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
L0153-1G L0153-5G
TCIAL0153-1GEA 115 EUR InStock
TCIAL0153-1G TCIAL0153-5G
L(+)-Lyxose ≥98.0% (par HPLC)
L(+)-Lyxose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064111
Numéro CAS: 1949-78-6
EINECS: 217-763-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67f17f18ece0305c2a94e49792d2a5cf029b8a9f&vid=67f17f18ece0305c2a94e49792d2a5cf029b8a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +15.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité