5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20679.03EA 54.1 EUR InStock
B20679.03 B20679.06
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₈N₄
MW: 184,20 g/mol
Point de fusion: ∼ 138 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020730
Numéro CAS: 5334-43-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité