3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32830.06EA 272 EUR InStock
H32830.06 H32830.03
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₉H₈FN₃
MW: 177,18 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01023677
Numéro CAS: 72411-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité