3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Synonyms: 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
019534-5G 019534-1G
FLUO019534-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019534-5G FLUO019534-1G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₉H₈FN₃
MW: 177,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01023677
Numéro CAS: 72411-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité