5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)pyrazole, 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
H31580.03 H31580.06
H31580.03EA 30.9 EUR InStock
H31580.03 H31580.06
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 19541-95-8 Molecular Formula: C10H11N3O Formula Weight: 189.22 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00462192
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
MW: 189,22 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462192
Numéro CAS: 19541-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité