Ethyl isocyanatoacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0386-25G I0386-5G
TCIAI0386-25GEA 191 EUR InStock
TCIAI0386-25G TCIAI0386-5G
Ethyl isocyanatoacetate ≥97.0% (par GC)
Ethyl isocyanatoacetate
Formule: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00002040
Numéro CAS: 2949-22-6
EINECS: 220-967-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d5271a7daae6220f220dae4eb2c357302aafd3&vid=90d5271a7daae6220f220dae4eb2c357302aafd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1320 to 1.1360
Refractive index n20/D 1.4190 to 1.4230
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité