Diethyl aminomalonate hydrochloride
Fournisseur: Molekula
MOLEM86913788EA 0 EUR InStock
MOLEM86913788
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₄
MW: 211,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012510
Numéro CAS: 13433-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité