Diethyl aminomalonate hydrochloride
Fournisseur: TCI
Attention
A1016-25G A1016-500G A1016-100G
TCIAA1016-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA1016-25G TCIAA1016-500G TCIAA1016-100G
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₄
Numéro MDL: MFCD00012510
Numéro CAS: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebb3e9d7e42de546bf3e61c722fa35eecf3b2af&vid=bebb3e9d7e42de546bf3e61c722fa35eecf3b2af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité