Ethyl iododifluoroacetate
Synonyms: Ethyl 2,2-difluoro-2-iodoacetate, Ethyl difluoro(iodo)acetate
010300-5G 010300-25G
FLUO010300-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010300-5G FLUO010300-25G
Ethyl iododifluoroacetate
Ethyl iododifluoroacetate
Formule: C₄H₅F₂IO₂
MW: 249,9826 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798135
Numéro CAS: 7648-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité