Ethyl iodofluoroacetate
009177-5G 009177-25G
FLUO009177-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009177-5G FLUO009177-25G
Ethyl iodofluoroacetate
Ethyl iodofluoroacetate
Formule: C₄H₆FIO₂
Numéro MDL: MFCD01320733
Numéro CAS: 401-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité