(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (1-(Ethoxycarbonyl)cyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
A18305.06 A18305.14
A18305.06EA 195 EUR InStock
A18305.06 A18305.14
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 52186-89-7 Molecular Formula: C24H24BF4O2P Formula Weight: 462.23 Melting Point: 173-179° Beilstein Reference: 4650673
Formule: C₂₄H₂₄BF₄O₂P
MW: 462,23 g/mol
Point de fusion: 173…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051879
Numéro CAS: 52186-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité