3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
KM04038DA KM04038EA
MAYBKM04038DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM04038DA MAYBKM04038EA
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₀H₁₀ClN₃
Numéro MDL: MFCD00084872
Numéro CAS: 126417-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité