5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
A15754.03 A15754.06
A15754.03EA 23.7 EUR InStock
A15754.03 A15754.06
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 10199-50-5 Molecular Formula: C10H11N3 Formula Weight: 173.22 Odour: Odourless Melting Point: 124-130° Beilstein Reference: 743807 MDL No.: MFCD00067874
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Point de fusion: 124…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067874
Numéro CAS: 10199-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité