1,4-Butandiol monovinyl ether ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Vinyloxy)butan-1-ol
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
T1796-25ML T1796-500ML T1796-100ML
TCIAT1796-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1796-25ML TCIAT1796-500ML TCIAT1796-100ML
1,4-Butandiol monovinyl ether ≥97.0% (par GC) stabilisé
1,4-Butandiol monovinyl ether
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00080697
Numéro CAS: 17832-28-9
EINECS: 241-793-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0696b7d13d2c08adf87959e5b62c25157186f96e&vid=0696b7d13d2c08adf87959e5b62c25157186f96e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité