2-Hydroxyisophthalaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Diformylphenol
H1018-1G H1018-5G
TCIAH1018-1GEA 246 EUR InStock
TCIAH1018-1G TCIAH1018-5G
2-Hydroxyisophthalaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxyisophthalaldehyde
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00839420
Numéro CAS: 3328-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=507004aa2ab80e1b6d80ac3857965988b0c21a04&vid=507004aa2ab80e1b6d80ac3857965988b0c21a04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité