Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxyisophthalaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

F0310-1G F0310-25G F0310-5G
TCIAF0310-1GEA 103 EUR InStock
TCIAF0310-1G TCIAF0310-25G TCIAF0310-5G
4-Hydroxyisophthalaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxyisophthalaldehyde


Formule: C₈H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00003334
Numéro CAS: 3328-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2310997f38fd9f4a7ba62e1f8b8178904726533f&vid=2310997f38fd9f4a7ba62e1f8b8178904726533f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité